Learn More
Descrizione
Permits opening and closing of the DURAN™ GLS 80™ bottle with only a three-quarter turn. A matching PP pouring ring is also available, permitting clean, drip-free use.
- Triple thread permits user friendly opening and closing with only a three-quarter turn
- Cap offer a linerless, integral lip seal
- Pouring ring for drip-free pouring and clean, safe working
Specifica
Specifica
| Description | Pouring ring |
| For Use With (Application) | Autoclaving of media and reagents; Preparation of media and reagents; Sample collection; Culturing vessel; Storage of media and reagents; Transport and shipping |
| Material | Polypropylene |
| Quantity | 10/Pk. |
| Thread Size (Metric) | GLS 80 |
| Neck Finish | 16 mm |
| Diameter (Metric) | 87 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?