Learn More
Fisherbrand™ Drosophila Products, BuzzPlugs™ Vial and Bottle Closures
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsDescripción
Nonshedding, dense weave of nontoxic cellulose acetate minimizes evaporation, keeps food fresh longer
- Superior barrier to mite infestation
- Exact fit with narrow 0.9 in. (25mm) or wide 1.1 in. (28.5mm) dia. plastic shell vials or standard (≈24mm dia.) glass vials or plastic stock bottles
- Stretches yet maintains tight fit after repeated removal and closing
- Flat surface accepts marking pen
Especificaciones
Especificaciones
| For Use With (Application) | Minimizes evaporation, keeps food fresh longer |
| For Use With (Equipment) | 2.5cm narrow plastic shell vials |
| Includes | Superior barrier |
| Quantity | 1000 Case |
| Material | Cellulose Acetate |
| Type | BuzzPlugs Bottle Closure |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?