Learn More
Azpack™ Sieve Cleaning Brush
Description
- Soft nylon bristles on one end, stiff nylon bristles on the opposite end.
- Flat bristles are black on one end, white on the other
- Wooden handle with metal ferrules
Specifications
Specifications
| Product Type | Brush |
| Handle Material | Wood |
| Color | Black, White |
| Length (English) | 9.25 in. |
| Length (Metric) | 235 mm |
| Width (English) Bristle | 0.74 in. |
| Width (Metric) Bristle | 19 mm |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?