Learn More
Beskrivelse
- Made of poly-chloroprene
- Free of latex proteins and accelerators, it minimises both Type I and Type IV allergies associated with natural rubber.
- Comfort and flexibility of natural rubber gloves at a similarly competitive price
- Neoprene composition offers better chemical resistance.
- New beaded cuff prevents the glove from rolling down, providing increased protection.
- Sterile
- Available for non-sterile controlled environments.
Tekniske data
Tekniske data
| Back Material | Neoprene |
| Cuff Material | Neoprene |
| Applications | Laboratory |
| Color | Green |
| Latex Free | Yes |
| Material | Neoprene |
| Powdered | Powder Free |
| Product Type | Neoprene Gloves |
| Size | 7 |
| Sterility | Sterile |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?