Learn More
Beschreibung
- Robust yet lightweight
- Elasticated face, wrists, waist and ankles
- Antistatic treatment on the outside
- Stitched external seams in yellow for visual identification and differentiation
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Hooded Coveralls |
| Size | Small |
| Material | Polyethylene |
| Color | White |
| Ankle Style | Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Hood Type | 2-panel |
| Closure Type | Zipper |
| Seam Type | Stitched |
| Protection Class | Category III, Type 5 and 6 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?