Description
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
- Flat, round, or V-shaped well bottom
- Features uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- RNase-/DNase-free
- Available sterile or nonsterile
Certifications
Certified DNase- and RNase-free
Specifications
Specifications
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Binding Type | Not Treated |
| Color | Clear |
| Product Type | 96-well Assay Blocks |
| Material | Polypropylene |
| Volume (Metric) Well | 2000 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Sterility | Sterile |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?