Learn More
Fisherbrand™ Combs for MultiSUB Maxi Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 1.5mm Thick
Descrizione
- Recommended for high resolution gels and publication quality data
- Maximise sample volume
- Height adjustable to give user full control over well depth and sample-loading volume
- Rigid back which prevents heat-induced warping
- Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single and multichannel pipettes
- 20-sample and 40-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Specifica
| Color | Red |
| For Use With (Equipment) | MultiSUB Maxi Horizontal Gel Electrophoresis Unit |
| Type | Comb |
| No. of Wells | 30 |
| Quantity | 1 Each |
| Thickness (Metric) | 1.5 mm |
| Volume (Metric) Sample | 26 μL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?