Learn More
Hirschmann™ AR™ Glass Volumetric Pipettes, Class AS
Descripción
- Acc. to DIN EN ISO 648
- One mark, blue graduation
- Conformity certified, with dated batch identification
Especificaciones
Especificaciones
| Class | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Graduated | Yes |
| Graduation Color | Blue |
| Tolerance | 0.03 mL |
| Volume (Metric) | 25 mL |
| Length (Metric) | 530 mm |
| Type | Volumetric Pipet |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?