Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Suspension Cell Culture Flasks
GREENER_CHOICE
Product Code. 10507071
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
250 mL
650 mL
Closure Type:
Screw
White Filter Screw Cap
Unit Size:
Pack of 120
Pack of 200
Pack of 40
Product Code. 10507071
Brand: Greiner Bio-One 661195
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Designed to culture cell suspended in a growth medium. Greiner Bio-One™ CELLSTAR Suspension Cell Culture Flasks are manufactured from polystyrene for optimum visibility and strength.
  • Hydrophobic surface, ideal for suspension cultures and hybridoma
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic, non-cytotoxic
  • Graduation on the side
  • Canted neck
  • Easily distinguished by their white screw caps
  • White standard screw cap with ventilation position
  • TC surface treatment: -/suspension
  • Sterile and user friendly packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Closure Color White
Capacity (Metric) 650 mL
Material Polystyrene
No. per Case 40 Pack
No. per Pack 40
Graduated Yes
Closure Type White Filter Screw Cap
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt