Learn More
Elma Basket System
Product Code. 17818835
Click to view available options
Dimensions (L x W x H):
70 x 155 x 35 mm
105 x 110 x 50 mm
105 x 195 x 50 mm
105 x 195 x 95 mm
105 x 255 x 95 mm
105 x 455 x 55 mm
195 x 250 x 90 mm
255 x 450 x 55 mm
195 x 250 x 135 mm
255 x 280 x 135 mm
255 x 450 x 135 mm
Model:
Basket System Modular Type 10
Basket System Modular Type 100
Basket System Modular Type 120
Basket System Modular Type 150
Basket System Modular Type 180
Basket System Modular Type 20
Basket System Modular Type 30
Basket System Modular Type 300
Basket System Modular Type 40
Basket System Modular Type 60
Basket System Modular Type 80
Unit Size:
Each
Product Code. 17818835
Brand: Elma 1113050
Only null left
Add to basket
Add to basket
Modular basket system for Elmasonic P, Elmasonic Select, EASY
  • Stainless steel with plastic handles
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Specifica
Type Modular Basket System
Capacity (Metric) 5.0 kg
Capacity (English) 11 lb.
For Use With (Equipment) Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P
Dimensions (L x W x H) 105 x 255 x 95 mm
Model Basket System Modular Type 60
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato