Description
- Industrial safety gloves have an ultralight 18-gauge design, ensuring advanced dexterity and touchscreen compatibility.
- Silicone-free to prevent potential contaminant transfer to metal prior to painting.
- Dyneema™ Diamond Technology fiber helps achieve EN ISO B/ANSI A2 cut protection.
- Spandex™ reinforcement in the palm and knuckles provides a cushioned fit.
- Oeko-Tex™ certification ensures gloves are free of harmful substances.
- Recommended for handling parts, assembly, inspection, and maintenance.
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 2 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
| Coated Area | Uncoated |
| Construction | Knit |
| Coating Material | Uncoated |
| Color | Gray |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | HPPE |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?