Learn More
Ansell HyFlex™ 11-735 Medium-Duty, 10 Gauge Cut Protection Gloves, INTERCEPT™ Technology
GREENER_CHOICE
Product Code. 15569891 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 pairs
Code produit. 15569891
Marque: Ansell 11735060
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Breathable gloves feature Cut Level C (ANSI A4) performance for maximized cut resistance. Constructed from lycra that is soft and cool on the skin for all-day comfort.
  • Lightweight, easy to wear during long working hours
  • Liner features optimized Lycra™ content for cooling effect on the skin
  • Silicone-free polyurethane (PU) palm coating provides enhanced grip in light oil environments for secure handling
  • Gray coating hides dirt in environments with dirt exposure
  • EN Cut Level 5 (ANSI Level 4)
  • EN Abrasion Level 4 (ANSI Level 6)
  • Available in sizes 6 through 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Construction Knit
Coating Material Polyurethane
Color White, Black
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Fiberglass, HPPE, Nylon, Spandex, Polyethylene
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 6
EN388 Standard EN 388:4X43C, EN 388:4543
For Use With (Application) Assembly of small parts and components, cutting of small dry or lightly oiled parts and maintenance, general maintenance, metal fabrication
Gender Unisex
Glove Cuff Style Knit
Grip Design Rough
Liner Material Fiberglass, HPPE, Nylon, Spandex
Lining Lined
Model 11-735 6 163842
Packaging Type Case
Puncture Rating ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Series HyFlex™ 11-735
Thumb Style Wing
Length (English) 8.8 in.
Length (Metric) 22.4 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis