Learn More
Korff™ Aluminum Professional Rolls
Click to view available options
Width (Metric):
450 mm
missing translation for 'unitSize'
100m
Beschreibung
- Aluminum
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Professional Rolls |
| Width (Metric) | 450 mm |
| Material | Aluminum |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur