Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 Standard Hood Bound - Model 503
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Style: W20B503
Descripción
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid & particulate biological hazards
- Optimized head fit, improving wearer comfort and safety
- Low Linting
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Chemical-resistant Trousers |
| Size | One Size |
| Material | Microporous Non-woven Polyethylene Laminate |
| Color | White |
| Seam Type | Bound |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, Partial Body Protection Only |
| Weight (Metric) | 63 gsm |
| For Use With (Application) | Clean Room Cleaning and Preparing, Production Line Support & Maintenance, Maintenance of Plant and Machines, Veterinary Services |
| Style | W20B503 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido