Learn More
MAPA Professional AdvanTech 517 Critical Environment Glove
Description
- Manufacturing process ensuring the control of a very low level of contaminants: particulate content, non-volatile residues, extractables - Washed, controlled and packaged in an ISO 5 room, Silicone free to prevent traces, defects on metal sheet and glass prior to painting.
- Wide cuff for double-gloving
- Coating material: Grip-textured - Nitrile, Latex, Neoprene - Powder free
- Alimentary norm perimeter: US (FDA)
- Risks: Liquid - Chemical
- Length (mm): 360
- Thickness (mm): 0.50
- Main color: Beige
- ISO CUT Level: X
- Class 100 (ISO 5) Compatible
- Excellent resistance and strong chemical protection against a number of chemical products: exclusive Trionic formula made from a mix of natural latex, neoprene and nitrile, Hypoallergenic.
- NORMS:
- Category 3
- EN374 : Type B - KST
- EN 388: 1110X
Spécification
Spécification
| Chlorinated | Yes |
| Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | No |
| AQL | None |
| Color | Green |
| Disposable | Reusable |
| Exterior Finish | Grip Pattern |
| Finger Thickness (Metric) | 0.50 mm |
| Hand | Right |
| Latex Free | No |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?