Learn More
Cytiva AcroPak™ 300 Capsule with PTFE Membrane
Description
- High air flow rate venting applications
- Offers broad chemical compatibility with PTFE membrane and polypropylene housing 100% integrity-tested to provide the high level of confidence you require
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifications
Specifications
| Material (Membrane) | PTFE |
| Pore Size | 0.2 μm |
| Sterility | Non-sterile |
| Filtration Area | 280 cm2 |
| No. per Pack | 3/Pk. |
| Outlet Style | Stepped Hose Barb |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?