Learn More
Multiroir Controlec™ ABS Storage Unit with Removable and Tilt-able Drawers
Description
- Highly resistant ABS material
- Unit color beige
- Drawer color: transparent
- Front opening at 45°
- Tilting tray with front opening allows easy and fast handling of stored products.
- Five shock-resistant ABS drawers
Specifications
Specifications
| Color | Beige, Transparent |
| Material | ABS |
| Shape | Rectangular |
| Includes | (5) Drawer |
| Product Type | Rack |
| Dimensions (L x W x H) | 600 x 133 x 164 mm |
| Length (Metric) | 600 mm |
| Width (Metric) | 133 mm |
| Height (Metric) | 164 mm |
| Height (Metric) Interior | 105/146 mm |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?