Learn More
Sodium Chlorite, Honeywell Fluka™
Product Code. p-7071935 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
100 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
5g
Product Code. 15602650
Brand: Honeywell-Fluka 2441555G
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
Technical Grade, 80%
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-19-2
Molecular Formula ClNaO2
Molecular Weight (g/mol) 90.438
MDL Number MFCD00003478
InChI Key UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
PubChem CID 23668197
ChEBI CHEBI:78667
IUPAC Name sodium;chlorite
SMILES [O-]Cl=O.[Na+]
Specifikationer
Quantity 5 g
Linear Formula NaClO2
Formula Weight 90.44g/mol
Grade Technical
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80%
Chemical Name or Material Sodium Chlorite
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.