Learn More
Tocris Bioscience™ SB 269970 hydrochloride
Product Code. 18054372
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 18054372
Brand: Tocris Bioscience™ 1612/10
Potent and selective 5-HT7 antagonist; brain penetrant
Potent and selective 5-HT7 receptor antagonist (pKi values are 8.9, 7.2 and 6.0 for 5-HT7A, 5-HT5A and 5-HT1B and < 6.0 for 5-HT1A, 5-HT1D, 5-HT1E, 5-HT1F, 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT4 and 5-HT6 receptors respectively). Brain penetrant in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 261901-57-9
Molecular Formula C18H29ClN2O3S
Specifica
Quantity 10 mg
Formula Weight 388.95
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 388.951
Chemical Name or Material SB 269970 hydrochloride
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato