Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Flt-3 Ligand/FLT3L Fc (HEK293) Protein
Product Code. 18738206
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
250µg
50µg
Product Code. 18738206
Brand: R&D Systems™ 11309FKH01M
Measured in a cell proliferation assay using BaF3 mouse pro-B cells transfected with mouse Flt-3. The ED50 for this effect is 0.300-4.80 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Accession Number AAA17999.1
For Use With (Application) Bioactivity
Formulation Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gene ID (Entrez) 2323
Molecular Weight (g/mol) M.W. Observed: 57-64 kDa, under reducing conditions., M.W. Theoretical: 45 kDa
Quantity 1 mg
Source Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human Flt-3 Ligand/FLT3L protein Human Flt-3 Ligand/FLT3L (Thr27-Pro185) (N-terminus) Accession # AAA17999.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin Concentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias FL, FLG3L, Flt3 ligand, Flt3L, FLT3LG, fms-related tyrosine kinase 3 ligand, SL cytokine
Conjugate Unconjugated
Reconstitution Reconstitute the 10 μg size at 100 μg/mL in PBS. Reconstitute all other sizes at 500 μg/mL in PBS.
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein Flt-3 Ligand/FLT3L
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.