Learn More
Pyrethroid hydrolase Ces2e Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Bio-Techne NBP3-06082AF532
Artikelnummer. 18392307
  • 414.00€ / 0.10mL
Estimated Shipment: 06-12-2024
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Pyrethroid hydrolase Ces2e Polyclonal specifically detects Pyrethroid hydrolase Ces2e in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Pyrethroid hydrolase Ces2e
Polyclonal
Western Blot, ELISA
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Mouse
Purified
Western Blot, ELISA
Alexa Fluor 532
50mM Sodium Borate
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse Pyrethroid hydrolase Ces2e (NP_766347.1; Met1-His556).
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote