Learn More
Ohaus™ Navigator Portable Balance
Designed for a wide range of industrial, food and laboratory weighing applications. Ohaus™ Navigator NV Balances feature ultra-fast response time and superior overload protection.
202.98€ - 295.80€
Specifications
Material ABS housing
Electrical Requirements 12VDC 0.42A AC adapter (included), 100 to 240V 0.2
Connection Type RS-232, USB or Ethernet Interface
Display Type LCD, 6-digit 7-segment with white LED backlight
Certifications/Compliance OIML F2 or ASTM Class 4
View More Specs
Products 20
Product Code Brand Model Capacity Readability Price Quantity & Availability  
Code produit Marque Model Capacity Readability Prix Quantité et disponibilité  
11742028 Voir les accessoires Ohaus™
83997654
NVT1601 1.6 kg 0.1 g 205.00€
Each Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment date
from Supplier 21-03-2019
Ajouter au panier
12797206 Ohaus™
83032042
NVT16000M 16 kg 5 g 240.00€
Each Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment date
from Supplier 09-04-2019
Ajouter au panier
12777206 Ohaus™
83032038
NVT6400M 6.4 kg 2 g 240.00€
Each Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment date
from Supplier 09-04-2019
Ajouter au panier
12747206 Ohaus™
83032030
NVT1601M 1.6 kg 0.5 g 242.76€
Each Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment date
from Supplier 22-04-2019
Ajouter au panier
12717206 Ohaus™
83032304
NV3100M 3.1 kg 1 g 295.80€
Each Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment date
from Supplier 11-04-2019
Ajouter au panier
11979886 Ohaus™
83032034
NVT3200M 3.2 kg 1 g 240.00€
Each Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment date
from Supplier 21-03-2019
Ajouter au panier
11874353 Voir les accessoires Ohaus™
83997672
NVL10000 10 kg 1 g 239.70€
Each Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment date
from Supplier 21-03-2019
Ajouter au panier
11864353 Voir les accessoires Ohaus™
83997670
NVL5101 5.1 kg 0.5 g 239.70€
Each Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment date
from Supplier 21-03-2019
Ajouter au panier
11824353 Voir les accessoires Ohaus™
83997666
NVL1101 1.1 kg 0.1 g 244.80€
Each Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment date
from Supplier 21-03-2019
Ajouter au panier
11864343 Voir les accessoires Ohaus™
83997684
NV4101 4.1 kg 0.2 g 229.50€
Each Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment date
from Supplier 21-03-2019
Ajouter au panier
11804353 Voir les accessoires Ohaus™
83997664
NVL511 510 g 0.1 g 224.40€
Each Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment date
from Supplier 21-03-2019
Ajouter au panier
11844343 Voir les accessoires Ohaus™
83997682
NV2101 2.1 kg 0.1 g 234.60€
Each Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment date
from Supplier 21-03-2019
Ajouter au panier
11824343 Voir les accessoires Ohaus™
83997680
NV1101 1.1 kg 0.1 g 224.40€
Each Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment date
from Supplier 21-03-2019
Ajouter au panier
11804343 Voir les accessoires Ohaus™
83997678
NV511 510 g 0.1 g 202.98€
Each Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment date
from Supplier 21-03-2019
Ajouter au panier
11782028 Voir les accessoires Ohaus™
83997662
NVT16000 16 kg 1 g 205.00€
Each Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment date
from Supplier 21-03-2019
Ajouter au panier
11772028 Voir les accessoires Ohaus™
83997660
NVT10001 10 kg 0.5 g 205.00€
Each Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment date
from Supplier 21-03-2019
Ajouter au panier
11762028 Voir les accessoires Ohaus™
83997658
NVT6401 6.4 kg 0.5 g 205.00€
Each Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment date
from Supplier 21-03-2019
Ajouter au panier
11752028 Voir les accessoires Ohaus™
83997656
NVT3201 3.2 kg 0.2 g 205.00€
Each Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment date
from Supplier 21-03-2019
Ajouter au panier
11884333 Voir les accessoires Ohaus™
83997676
NV212 210 g 0.01 g 244.80€
Each Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment date
from Supplier 21-03-2019
Ajouter au panier
11894353 Voir les accessoires Ohaus™
83997674
NVL20000 20 kg 1 g This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Touchless sensors control the tare, zero, print, function and display backlight minimising cross contamination. A polished stainless steel pan, corrosion free plastic housing and spill resistant pan sub assembly is easy to clean and the optional full body in use cover wraps over and around the housing and keypad to guard against spills, dust and contamination. An optional internal rechargeable lead acid battery can operate LCD versions up to 100 hours (or over twelve 8 hour days) of normal use on a full charge. The rechargeable battery also helps minimise battery replacement and maintenance costs.
  • Designed with two touchless sensors
  • Accurately stabilises in less than one second to provide fast and accurate weighing results
  • Superior overload protection
  • LCD or LED display options
  • Electrical supply 12V d. c. , 0.42A a. c. adapter (included), 100-240V, 0.25A, 50/60Hz Multi-purpose, touch free portable balance for use in a wide range of use in industrial, food and laboratory weighing applications.
Spécification
Spécification
ABS housing
RS-232, USB or Ethernet Interface
OIML F2 or ASTM Class 4
12VDC 0.42A AC adapter (included), 100 to 240V 0.2
LCD, 6-digit 7-segment with white LED backlight