Learn More
Methyl geranate, mixture of isomers, 94%
Product Code. 11429496
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
Product Code. 11429496
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19218.09
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
CAS: 1189-09-9 | C11H18O2 | 182.263 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1189-09-9
Molecular Formula C11H18O2
Molecular Weight (g/mol) 182.263
MDL Number MFCD00036571
InChI Key ACOBBFVLNKYODD-CSKARUKUSA-N
Synonym methyl geranate, e-methylgeranate, methyl geraniate, unii-26yr95mgp2, methyl 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienoate, 2,6-octadienoic acid, 3,7-dimethyl-, methyl ester, e, methyl geranate, mixture of isomers, methyl 3,7-dimethyl-2,6-octadienoate, 2,6-octadienoic acid, 3,7-dimethyl-, methyl ester, 2e, 2,6-octadienoic acid, 3,7-dimethyl-, methyl ester
PubChem CID 5365910
IUPAC Name methyl (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienoate
SMILES CC(=CCCC(=CC(=O)OC)C)C
Spécification
Density 0.925
Boiling Point 70°C (4 mmHg)
Flash Point 99°C (210°F)
Refractive Index 1.469
Quantity 10 g
Formula Weight 182.26
Percent Purity 94%
Chemical Name or Material Methyl geranate, mixture of isomers
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis