Learn More
Abnova™ Human ZNF18 Partial ORF (NP_653281, 282 a.a. - 380 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Accession Number NP_653281
For Use With (Application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulation 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 7566
Molecular Weight (g/mol) 36.63kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
16107715
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00007566-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment: 10-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
16197705
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00007566-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment: 10-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
Description
Description
Sequence: PRPTCIGDRQENDKENLNLENHRDQELLHASCQASGEVPSQASLRGFFTEDEPGCFGEGENLPEALQNIQDEGTGEQLSPQERISEKQLGQHLPNPHSG
Spécification
Spécification
NP_653281
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HDSG1/KOX11/ZKSCAN6/ZNF535/Zfp535
ZNF18
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7566
ZNF18 (Human) Recombinant Protein (Q01)
PRPTCIGDRQENDKENLNLENHRDQELLHASCQASGEVPSQASLRGFFTEDEPGCFGEGENLPEALQNIQDEGTGEQLSPQERISEKQLGQHLPNPHSG
RUO
ZNF18
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Vidéos
FDS