Learn More
Helios Italquartz Boats with Ring Handle, Translucent
Boats with ring handle constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
123.00€ - 255.00€
Spécification
Color Translucent
Material Quartz
Shape Boat
Type Boat with Ring Handle
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Dimensions (L x W) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (L x W) Prix Quantité et disponibilité  
15878024
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Helios Italquartz
62F00104
76 mm x 10 mm
123.00€
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 22-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
15888024
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Helios Italquartz
62F00105
76 mm x 11 mm
124.00€
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 22-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
15898024
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Helios Italquartz
62F00107
120 mm x 15 mm
181.00€
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 22-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
15808034
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Helios Italquartz
62F00108
180 mm x 15 mm
233.00€
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 22-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
15818034
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Helios Italquartz
62F00109
143 mm x 17 mm
255.00€
Each
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 22-05-2024
to see stock.
Ajouter au panier
Description
Description
  • Translucent
  • Include ring handle
  • Chemically inert
  • Excellent electrical insulation
  • Excellent strength and durability
  • Exceptional thermal stability compared to glass
Spécification
Spécification
Translucent
Quartz
Boat
Boat with Ring Handle
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats